ContactUsLinkComponent
Sodium nitrite 99.99%, HighPurS-CERT
Oxydant
Toxique
Environnement
Sodium nitrite 99.99%, HighPurS-CERT
N° de catalogue ACSDPSNANIC.100G
Fournisseur:  CPACHEM
New Product
Numéro CAS:  
Oxydant
Toxique
Environnement
Sodium nitrite 99.99%, HighPurS-CERT
N° de catalogue ACSDPSNANIC.100G
Fournisseur:  CPACHEM
New Product
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :69 g/mol
Point d'ébullition:600...700 °C
Point de fusion:271 °C
Densité:2,168 g/cm³
EINECS:231-555-9
UN:1500
ADR:5.1,III
 :GHS03
 :GHS06
 :GHS09
Numéro CAS:7632-00-0
Formule:NaNO₂
Numéro MDL:MFCD00011118