Bacillol® Zero Tissues
Bacillol® zero tissues XL, 80 tissues flowpack, 200×300 mm
N° de catalogue BODE9819360
Fournisseur: BODE CHEMIE
Aller à
Product Details & Documents
Organic-acid based, extensively effective and material friendly cleaning and disinfecting wipes.
- 100% plastic free nonwoven
- Virucidal in 2 minutes
- Free from alcohol, QAC, oxidants, perfume and dye
- >98,5% natural origin ingredients
- Patented formulation - organic acid complex
- No hazardous labeling - useable without gloves
- Excellent material compatibility with all surfaces close to the patient
Spécifications
- Désignation:Bacillol® zero tissues XL, 80 tissues flowpack, 200×300 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..