Agitateur magnétique pour cultures cellulaires, bioMIX 1
Fournisseur: 2MAG
Certificats
À propos de cet article
Systèmes d'agitation ultra-plats pour un mélange précautionneux des cultures cellulaires. Adaptés aux flacons de culture avec systèmes d'agitateurs et de billes de rotation. Le boîtier en acier inoxydable fermé hermétiquement est étanche à l'eau, résistant aux poussières et aux germes. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
- Mélange sans secousse grâce au SoftStart qui garantit une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
- Réglages de la puissance de l'agitateur en 10 étapes: 10 - 100%
- QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
- Stockage du dernier statut de fonctionnement lors de la mise hors tension
- Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de puissance
- Pour les milieux visqueux
Classe de protection: IP 64.
Spécifications
- Catalog No:
- 442-0835
- Modèle:
- bioMIX 1
- Gamme de vitesse:
- 5 - 250 min⁻¹
- Capacité de mélange max. H₂O:
- 5 - 5000 ml
- Consommation électrique:
- 6 W
- Matériau de la plaque:
- Acier inoxydable
- Plaque, Lxl:
- 180×180 mm
- Poids:
- 3,3 kg
- L×P×H:
- 180×238×38 mm