Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (iFluor® 430)
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (iFluor® 430)
Fournisseur:  AAT Bioquest
Certificats
undefined
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (iFluor® 430)
Fournisseur:  AAT Bioquest

Spécifications

  • Catalog No:
  • AATB10280030
  • AATB10280031
  • Symbole de l'antigène:
  • CD28
  • CD28
  • Nom de l'antigène:
  • CD28 antigen
  • CD28 antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • iFluor® 430
  • iFluor® 430
  • Clone:
  • CD28.2
  • CD28.2
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Purification:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Adsorption croisée:
  • No
  • No
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • Température de transport:
  • 20
  • 20

Spécifications

Frequently Bought Together