Anti-HSF2 Rabbit Polyclonal Antibody
PRSI18-799
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Heat shock transcription factor 2
- Symbole de l'antigène:HSF2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:3298
- Synonymes antigène:MGC117376|MGC156196|MGC75048|HSF2|HSTF 2|HSF 2
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
- Température de stockage:Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:Batch dependent
- Température de transport:20
- Immunogène:Recombinant protein of human HSF2.
- Purification:Affinity purification
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:50 µl
Type: Primary
Antigen: HSF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat