ContactUsLinkComponent
Anti-EGR1 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI18-786
New Product
Anti-EGR1 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI18-786
New Product
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Early growth response 1
  • Symbole de l'antigène:
    EGR1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    1958
  • Synonymes antigène:
    TIS8|EGR1|AT225|ZNF225|ZIF-268|NGFI-A|G0S30|KROX-24
  • Storage buffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
  • Température de stockage:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    Batch dependent
  • Température de transport:
    20
  • Immunogène:
    Recombinant protein of human EGR1.
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    50 µl
Type: Primary
Antigen: EGR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat