Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (APC (Allophycocyanin))
Anbieter:  AAT Bioquest
Zertifikate
undefined
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (APC (Allophycocyanin))
Anbieter:  AAT Bioquest

Technische Daten

  • Catalog No:
  • AATB103401C1
  • AATB103401C0
  • AATB103401C2
  • Symbole de l'antigène:
  • CD34
  • CD34
  • CD34
  • Nom de l'antigène:
  • CD34 antigen
  • CD34 antigen
  • CD34 antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • 4H11
  • 4H11
  • 4H11
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG1
  • IgG1
  • IgG1
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Purification:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Adsorption croisée:
  • No
  • No
  • No
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Température de transport:
  • 20
  • 20
  • 20

Technische Daten

Frequently Bought Together