ContactUsLinkComponent
Anti-ADRB2 Recombinant Antibody [Clone: 1B1.3a]
Anti-ADRB2 Recombinant Antibody [Clone: 1B1.3a]
Référence PRSI24-730
Fournisseur:  ProSci Inc.
Anti-ADRB2 Recombinant Antibody [Clone: 1B1.3a]
Référence PRSI24-730
Fournisseur:  ProSci Inc.
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    adrenoceptor beta 2
  • Symbole de l'antigène:
    ADRB2
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    1B1.3a
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Isotype:
    IgG1 kappa
  • Réactivité:
    Mouse
  • Adsorption croisée:
    No
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    16154
  • Synonymes antigène:
    Interleukin-10 receptor subunit|CD210|Interleukin-10 receptor subunit alpha|CDw210a|IBI-3A|IL-10R subunit alpha|IL-10 receptor subunit alpha| Il10ra Il10r|1B1-3A|IL-10R subunit 1|Interleukin-10 receptor subunit 1|IL-10RA|IL-10R1
  • Modification:
    Unmodified
  • Storage buffer:
    PBS with 0,02% Proclin 300
  • Température de stockage:
    Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice
  • Immunogène:
    This antibody was raised by immunising rats with the purified recombinant extracellular region of mouse Interleukin 10 Receptor
  • Tested applications:
    Blocking
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    0,2 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: adrenoceptor beta 2
Clonality: Recombinant
Clone: 1B1.3a
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse