Anti-IL9R Recombinant Antibody [Clone: AH9R2]
Référence PRSI24-675
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:interleukin 9 receptor
- Symbole de l'antigène:IL9R
- Clonalité:Recombinant
- Clone:AH9R2
- Conjugaison:Unconjugated
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG2a kappa
- Réactivité:Human
- Adsorption croisée:No
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:3581
- Synonymes antigène:IL9R|Interleukin-9 receptor|CD129
- Modification:Unmodified
- Storage buffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Température de stockage:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Température de transport:Shipped on blue ice
- Immunogène:This antibody was raised by immunising DBA/2 mice with P815 mastocytoma cells transfected with human IL-9R cDNA
- Tested applications:Blocking
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,2 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: interleukin 9 receptor
Clonality: Recombinant
Clone: AH9R2
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human