Riboflavine
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE15667878-100G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
- Numéro CAS:83-88-5
- Formule:C₁₇H₂₀N₄O₆
- Numéro MDL:MFCD00005022
- Poids moléculaire:376.37 g/mol
- Index Merck:12,08367
- Point de fusion:280 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-507-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g