Rouge de phénol
N° de catalogue
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:143-74-8
- Formule:C₁₉H₁₄O₅S
- Numéro MDL:MFCD00003552
- Poids moléculaire:354.38 g/mol
- Index Merck:13,07329
- Point de fusion:> 300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-609-7