ContactUsLinkComponent
Phénolphtaléine 0,1% en solution aqueuse
Phénolphtaléine 0,1% en solution aqueuse
Référence HACH189736
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
undefined
Phénolphtaléine 0,1% en solution aqueuse
Référence HACH189736
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    15 mL
  • Seq:
    2295
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :318.33 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:201-004-7
Numéro CAS:77-09-8
Formule:C₂₀H₁₄O₄
Numéro MDL:MFCD00005913