ContactUsLinkComponent
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
Référence 5792.5000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
Référence 5792.5000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    5 L
  • Seq:
    5190
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    3.9 - 4.1 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
Densité:1,0174 g/cm³
 :61.83 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-139-2
Numéro CAS:10043-35-3
Formule:B(OH)₃
Numéro MDL:MFCD00011337