Acide borique 20 g/l en solution aqueuse
Référence 2733.5000
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:5 L
- Seq:5190
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:1.9 - 2.1 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Numéro CAS:10043-35-3
:
Formule:B(OH)₃
Numéro MDL:MFCD00011337
:61.83 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-139-2