Étalon de référence Organique, Acétate de vinyle 5.000 µg/ml en solution dans acétonitrile, Supelco®
Catalog # 40327.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:108-05-4
- Désignation:Acétate de vinyle 5.000 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₄H₆O₂
- Désignation:Vinyl acetate