Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Flacon Verre, 10 mL
Catalog # 40042.
Toxic
Health
Supplier:   Biotium
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Catalog # 40042.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  1239-45-8
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Flacon Verre, 10 mL
CAS Number:  1239-45-8
Price
SFr. 143.00
Log in for availability
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS Number:1239-45-8
  • Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL Number:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • EINECS:214-984-6
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL