Rouge Congo
Glass bottle for solids, 100 g
MOLE24120761-100G
Marketsource
: Molekula
: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- :573-58-0
- :C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- :MFCD00004028
- :696.67 g/mol
- :12,02562
- :> 360 °C
- :Température ambiante
- :209-358-4
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Cat. No.:MOLE24120761-100G