0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Sapintoxin D (high purity)
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (par HPLC)
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (par HPLC)
ENZOALX445047M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (par HPLC)
ENZOALX445047M005
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Cdt:
5 mg
Seq:
2210
Purity (HPLC):
≥98%
:
:
539.6 g/mol
:
Congélateur
:
3462
:
6.1,I
:
GHS06
:
GHS07
:
GHS08
:
80998-07-8
:
C₃₀H₃₇NO₈