Cyanine 3-NHS ester chloride, CELLESTIAL® colorant fluorescent
N° de catalogue ENZOENZ42541
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:50 Nmo
- Seq:0381
Spécifications
À propos de cet article
:
:590.15 g/mol
:GHS07
:GHS08
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:146368-16-3
Formule:C₃₄H₄₀ClN₃O₄