Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Katalognr. ENZOBMLKI3410012
Anbieter: ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:12 mg
- Seq:2288
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:288.38 g/mol
Lagertemperatur:Réfrigérateur
UN:2926
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS07
CAS-Nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-Nummer:MFCD00036175