Couvercle pour boîtes, PP
Cap for can, 65×80 mm, 6,9 g, 11,9 mm height, Cans, 255 ml, 65, PP, blanc
N° de catalogue RIXI8-4100-65
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à
Product Details & Documents
Couvercles à vis en plastique PP de couleur blanche.
- Filet d'ouverture 65 mm
- Sans insert en mousse
- Possibilité de vidange complète
Convient aux récipients cylindriques à large col.
Spécifications
- Pour:Cans, 255 ml
- Filetage:65
- Couleur:blanc
- Désignation:Cap for can, 65×80 mm, 6,9 g, 11,9 mm height
- Matière:PP