Bouchons à vis, PP
Catalog # RIXI8-3000-28-W
Supplier: RIXIUS
Specifications
- Connexion:Screw cap, 2 g, 11,6 mm height
- Pour:Round bottles 250 - 1000 ml
- Emballage:6400 pieces per box, 153600 pieces per pallet
- Filetage:RD28
- Type:Screw cap
- Couleur:blanc
- Matière:PE
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
Bouchon en PE blanc 0/001 avec cône intérieur pour filetage 28 pour flacon rond de 250 à 1000 ml.