Gazes avec centre en acier inoxydable
Katalognr. USBE5072
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Technische Daten
- Désignation:Gauze with stainless steel centre, 155×155 mm
- Cdt:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Maille en fil d'acier galvanisé.
- Alternative à la gaze avec centre en céramique
- Compatible avec le support Usbeck à 4 pieds
Centre en acier inoxydable ignifugé en 1,4841 au format 60×60 mm, empêchant la pénétration de la flamme du brûleur.
Poids: 40 g