ContactUsLinkComponent
Poignée télescopique
  PPSA2016114
Poignée télescopique
  PPSA2016114
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    Stainless steel telescopic handle CR ultra, short, 390 g weight
  • Dimensions:
    0,7 m
  • Cdt:
    1
Poignée télescopique ultra légère en acier inoxydable avec levier à bascule, manchon et fermeture rapide pour Clino®Connect et Clino®Connect Lock.
  • Ultraléger et stable
  • Réglable en hauteur
  • Autoclavable
Secteurs d’application : Salles blanches techniques, sciences de la vie, salles blanches pharmaceutiques, laboratoires