Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter
FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass), Acier inoxydable, 0,125" NPT
N° de catalogue POPR6261IND
Fournisseur: CADENCE SCIENCE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Filetage:0,125" NPT
- Désignation:FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass)
- Matière:Acier inoxydable