Iode 0.02 M dans THF : pyridine : eau (69:22:11) (p:p:p), Novabiochem® pour la synthèse d'ADN/ARN, réactif oxydant B
Catalog # NOVA8.57013.4000
Supplier: Novabiochem (Part of Merck)
New Product
CAS Number:
Specifications
- Cdt:4 L
- Seq:5162
- Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
:
:253.81 g/mol
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:–21.5 °C
UN:1993
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355