Conical Tube Adapter
Adaptateur pour tube conique, PP, Ø 30 mm, 50 ml
Catalog # BECM392268
Supplier: Beckman Coulter
Jump to:
Product Details & Documents
For use in benchtop and microcentrifuge rotors.
- Colour: Beige
Specifications
- Désignation:Adaptateur pour tube conique, PP, Ø 30 mm, 50 ml