Agent d'élimination de mycoplasmes
ICNA093050044
:
- Cdt:5 mL
- Désignation:Mycoplasma removal agent
L'agent d'élimination de mycoplasmes (mycoplasma removal agent, MRA) est une solution efficace pour résoudre le problème de contamination des cultures cellulaires par les mycoplasmes.
- Completely kills mycoplasma with no recurrence of contamination
- Effective at low concentration
L'agent MRA est un dérivé de la famille d'antibiotiques des quinoléines et élimine les infections par mycoplasmes (utilisation recommandée à une concentration de 0,5 μg/ml) en inhibant l'ADN gyrase des mycoplasmes. Après traitement à la concentration recommandée, la toxicité cellulaire est faible, toute comme la régénération de mycoplasmes après transfert cellulaire.
: Supplied as a ready to use solution and each vial can decontaminate up to 25 cell cultures.