Cholestérol
Cholestérol
Fournisseur:   MATREYA
Cholestérol
Fournisseur:  MATREYA
Certificats
1 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numéro CAS:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • Numéro MDL:MFCD00003646
  • Poids moléculaire:386.66 g/mol
  • Index Merck:13,02221
  • Point d'ébullition:360 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:147…150 °C
  • Densité:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:200-353-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Arrêté