β-Alanine
β-Alanine
100 µl
N° de catalogue CHMCAB140
Fournisseur:   Chemicon
β-Alanine
N° de catalogue CHMCAB140
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  107-95-9
β-Alanine
100 µl
Numéro CAS:  107-95-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Synonymes:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • Numéro CAS:107-95-9
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00008200
  • Poids moléculaire:89.09 g/mol
  • Index Merck:13,00204
  • Point d'ébullition:201 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:94 °C
  • Densité:1,44 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-536-5
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 µl
Spécifications