β-Alanine
β-Alanine
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
β-Alanine
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • Numéro CAS:107-95-9
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00008200
  • Poids moléculaire:89.09 g/mol
  • Index Merck:13,00204
  • Point d'ébullition:201 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:94 °C
  • Densité:1,44 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-536-5
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource