ContactUsLinkComponent
Acide picrique 13 g/l solution saturée dans le eau, Sigma-Aldrich®
Acide picrique 13 g/l solution saturée dans le eau, Sigma-Aldrich®
Catalog # P6744-1GA
CAS Number:  
undefined
Acide picrique 13 g/l solution saturée dans le eau, Sigma-Aldrich®
Catalog # P6744-1GA
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    3,78 L
  • Seq:
    5134
Specifications
About this item
 :
 :229.11 g/mol
Merck Index:13,07492
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
EINECS:201-865-9
CAS Number:88-89-1
Formula:C₆H₃N₃O₇
MDL Number:MFCD00007102