L-Phénylalanine
L-Phénylalanine
100 µl
N° de catalogue CHMCAB5516
Fournisseur:   Chemicon
L-Phénylalanine
N° de catalogue CHMCAB5516
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  63-91-2
L-Phénylalanine
100 µl
Numéro CAS:  63-91-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Synonymes:  H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
  • Numéro CAS:63-91-2
  • Formule:C₉H₁₁NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00064227
  • Poids moléculaire:165.19 g/mol
  • Index Merck:14,07271
  • Point d'ébullition:313 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:173 °C
  • Densité:0,754 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-568-1
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 µl
Spécifications