L-Phénylalanine
Glass bottle for solids, 1 kg
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
- Numéro CAS:63-91-2
- Formule:C₉H₁₁NO₂
- Numéro MDL:MFCD00064227
- Poids moléculaire:165.19 g/mol
- Index Merck:14,07271
- Point d'ébullition:313 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:173 °C
- Densité:0,754 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-568-1
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg