D-Alanine
D-Alanine
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue MOLEM20667745
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D-Alanine
N° de catalogue MOLEM20667745
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  338-69-2
D-Alanine
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  338-69-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • Numéro CAS:338-69-2
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00008077
  • Poids moléculaire:89.09 g/mol
  • Index Merck:13,00203
  • Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:79 °C
  • EINECS:206-418-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g