Gallium Standard Solution, 1000 mg/L Ga in Dilute Nitric Acid Standard for ICP-MS
Référence ACSDM220.2NP.L1
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Élement:Gallium
- Symbole:Ga