Zinc Standard Solution, 10000 mg/L Zn in dil. Nitric Acid Standard for ICP-MS
Référence ACSDM169.5NP.L1
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Élement:Zinc
- Symbole:Zn
Spécifications
À propos de cet article
Mg 10000 mg/L in diluted nitric acid for ICP/MS.
Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.