ContactUsLinkComponent
LCD Screen Holder ESD with Double Arm
LCD Screen Holder ESD with Double Arm
Référence SOVE93049002P
Fournisseur:  TRESTON
LCD Screen Holder ESD with Double Arm
Référence SOVE93049002P
Fournisseur:  TRESTON
Spécifications
  • L×P:
    105×305 mm
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    LCD screen holder with a double arm, suitable for VESA 75 and 100 standards.
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
LCD screen holder with a double arm, suitable for VESA 75 and 100 standards.
  • Epoxy powder-coated steel frame
  • Arm length 200+200 mm, thickness of the arm 60 mm