Caméra numérique, Axiocam ERc5s
Catalog # 630-2522
Supplier: ZEISS
Specifications
- Modèle:AxioCam ERc 5s
- Résolution:5 MP
- Type de sonde:CMOS
- Format de sonde:1/2,5"
- Désignation:Caméra numérique
- Fréquence de trame:20 fps
- Temps de pose:0,01 ms to 2 s
- Montage de lentille:C-mount
- Taille de pixel:2,2×2,2 μm
- Pixels (L × H):2560×1920
- L×P×H:68×68×66 mm
- Interfaces:USB 2.0 mini, SD card slot, RJ 45 (LAN), HDMI (DVI-D)
- Température de fonctionnement:5 to 45 °C
- Alimentation:USB 2.0 (×2)
- Sonde:Micron MT9P031, CMOS color sensor
- Logiciel:Zen Blue for PC connection
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette caméra compacte haute résolution pour applications de microscopie fonctionne en mode autonome (sans PC) ou à l'aide du logiciel Zen Blue.
- Waterproof sensor with cover suitable for cleanrooms
- Global or spot white balance
- S-video output to connect to any video device
- Fully flexible technology ensuring efficiency in lab processes
Delivery: Fournie avec le logiciel Zen Blue. Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations sur nos accessoires.