Hématoxyline en solution aqueuse according to Delafield pour la microscopie
Catalog # 03971-250ML
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS Number:
Specifications
- Cdt:250 mL
- Seq:2590
Specifications
About this item
:
:302.28 g/mol
Density:0,950…1,044 g/ml (20 °C)
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Storage Temperature:Room Temperature
CAS Number:517-28-2
:208-237-3
Formula:C₁₆H₁₄O₆
MDL Number:MFCD00078111