0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons anioniques
Standards de phosphate
Phosphate Standard Solution
Phosphate Standard Solution
Phosphate Standard Solution
Référence 713-4092
Fournisseur:
WTW
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Phosphate Standard Solution
Référence 713-4092
Fournisseur:
WTW
Numéro CAS:
Spécifications
Concentration:
1000 mg/L
Cdt:
500 mL
Désignation:
Phosphate standard solution
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit