0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons anioniques
Standards de chromate(VI)
Chromate(VI) Standard Solution
Chromate(VI) Standard Solution
Chromate(VI) Standard Solution
Catalog # 713-4080
Supplier:
WTW
CAS Number:
Expand image
Chromate(VI) Standard Solution
Catalog # 713-4080
Supplier:
WTW
CAS Number:
Specifications
Concentration:
1000 mg/L
Cdt:
500 mL
Désignation:
Chromate(VI) standard solution
Specifications
About this item
Product Details
Product Details