Zinc Standard Solution
Zinc standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
N° de catalogue 713-4095
Fournisseur:   WTW
Zinc Standard Solution
N° de catalogue 713-4095
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Zinc Standard Solution
Zinc Standard Solution
Zinc standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 81.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Zinc standard solution
Spécifications