ContactUsLinkComponent
Iode ≥99.8% (par analyse titrimétrique), ReagentPlus®, Supelco®
Iode ≥99.8% (par analyse titrimétrique), ReagentPlus®, Supelco®
Catalog # SUPLI3380-50G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Iode ≥99.8% (par analyse titrimétrique), ReagentPlus®, Supelco®
Catalog # SUPLI3380-50G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    50 g
  • Seq:
    3368
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
 :
 :253.81 g/mol
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355