ContactUsLinkComponent
Gel de silice (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, Haute Pureté convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
Gel de silice (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, Haute Pureté convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
N° de catalogue 346446-1KG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Gel de silice (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, Haute Pureté convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
N° de catalogue 346446-1KG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :60.08 g/mol
Point d'ébullition:2230 °C
Point de fusion:> 1600 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-545-4
Numéro CAS:63231-67-4
 :7631-86-9
Formule:SiO₂
Numéro MDL:MFCD00011232