Gel de silice pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, Haute Pureté convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
Catalog # 288500-1KG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Specifications
About this item
:
:60.08 g/mol
Boiling Pt:2230 °C
Melting Pt:> 1600 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-545-4
CAS Number:63231-67-4
:7631-86-9
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232