Cellule de pesée OEM ProfiLine
WZA224-N, 220 g, 0,1 mg, ≤±0,1 mg, ≤±0,2 mg, 0,6 s, 68×200×92 mm
Catalog # SARBWZA224-N
Supplier: Sartorius Balances
Jump to:
Product Details & Documents
La série WZA-N est le successeur de la gamme WZA bien établie. Cette série se concentre sur des résolutions de pesée aussi faibles que 0,1 mg et des capacités allant jusqu'à 8200 g.
- Système de pesage monolithique dans un boîtier en acier inoxydable IP 44
- Boîtier électronique en aluminium, toutes les connexions par l'avant
- Système de pesage à technologie de compensation de force avec une résolution de 0,1 mg
- Excellente technologie de pesage associée à une adaptation facile
- Récepteur de charge réglable avec protection contre les surcharges, protection anti-soulèvement en option
- Possibilité de pesage sous le sol
- LED pour contrôler l'alimentation et le transfert de données
- Préchauffage rapide par séparation du système de pesage et de l'électronique
- Interface RS232C pour la configuration et le transfert de données
Fournit un logiciel PC ou un écran en option pour gérer les données de pesage et la configuration. L'écran peut être branché et débranché pendant le fonctionnement.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Specifications
- Modèle:WZA224-N
- Dimensions:68×200×92 mm
- Temps de stabilisation:0,6 s
- Précision affichage:0,1 mg
- Plage de pesée:220 g
- Reproductibilité:≤±0,1 mg
- Linéarité:≤±0,2 mg
- Interface de communication:RS232C , software/hardware handshake;No system power via RS232 connector
- Cat. No.:SARBWZA224-N
- Température de service:10…30 °C
- Tension:100 - 240 V