ContactUsLinkComponent
Plomb(II) acétate, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 1048102 pour la détection des sulfures et sulfures d'hydrogenes
Catalog # REGE1048102
Anbieter:  REAGECON
Plomb(II) acétate, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 1048102 pour la détection des sulfures et sulfures d'hydrogenes
Catalog # REGE1048102
Anbieter:  REAGECON
Technische Daten
  • Désignation:
    Plomb(II) acétate, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 1048102 pour la détection des sulfures et sulfures d'hydrogenes
  • Cdt:
    50
Technische Daten
Über diesen Artikel