Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3006300
Catalog # REGE3006300
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Density:1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:3266
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548