ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081404
Corrosif
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081404
Référence 87936.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081404
Référence 87936.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :40 g/mol
Point d'ébullition:109 °C (1013 hPa)
Densité:<1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548